Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
90903-100ML-F
90903-100ML-FEA 23.7 EUR InStock
90903-100ML-F
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A, Sigma-Aldrich®
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
In Schaeffer-Fulton`s method, a primary stain-malachite green is forced into the spore by steaming the bacterial emulsion. Malachite green is water soluble and has a low affinity for cellular material, so vegetative cells may be decolorized with water. Ve
Numéro MDL: MFCD06412418
Numéro CAS: 2437-29-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité