Acétate de pentyle mélange d'isomères, purifié, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9094-03EA 0 EUR InStock
9094-03
Acétate de pentyle mélange d'isomères, purifié, J.T.Baker®
Amyl acetate
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
ONU: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité