Organic reference standard, Sucralose, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90984-100MG
90984-100MGEA 120 EUR InStock
90984-100MG
Organic reference standard, Sucralose, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Sucralose is a derivative of sucrose, which is generally used as a non-nutritive sweetener in foods and beverages.
A synthetic sweet tastant detectable by humans. Activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors on enteroendocrine cells and elicits increased hormonal secretion of glucagon-like peptide-1 and glucose-dependent insulinotrophic peptide.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5b471af182ac27d78eef808fd54b77c1b279533&vid=b5b471af182ac27d78eef808fd54b77c1b279533&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité