Phytochemical standard, Diosmetin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90985-10MG
90985-10MGEA 189 EUR InStock
90985-10MG
Phytochemical standard, Diosmetin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
It is a flavonoid obtained from Citrus limon. Act as an antioxidant. Inhibits carcinogen activation by inhibiting the CYP1A1 enzyme.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a5286b06b57c4aa50396a723850aa9099d9278&vid=62a5286b06b57c4aa50396a723850aa9099d9278&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité