Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3e/CD4/CD8a Monoclonal Antibody (PE-Cy7®, PE, FITC) [clone: 145-2C11, RM4-5, 53-6.7]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
91-0000-U100
91-0000-U100EA 184 EUR InStock
91-0000-U100
Anti-CD3e/CD4/CD8a Monoclonal Antibody (PE-Cy7®, PE, FITC) [clone: 145-2C11, RM4-5, 53-6.7]
Anticorps
The Mouse T Lymphocyte Subset backbone panel consists of 3 anti-mouse antibodies, each conjugated to a different fluorochrome. This panel can serve as a backbone for identifying major T cell subsets, and leaves room for additional drop-in markers, if desired. An APC version of this panel is available, where the anti-CD8a antibody is conjugated to APC. Hosts: Armenian Hamster, Rat

Type: Primary
Antigen: CD3e, CD4, CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11, RM4-5, 53-6.7
Conjugation: PE-Cy7®, PE, FITC
Epitope:
Host: Armenian Hamster, Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité