Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ferrocenoyl chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

91032-1G
91032-1GEA 394 EUR InStock
91032-1G
Ferrocenoyl chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Ferrocenoyl chloride
Derivatization reagent for phenols and alcohols.


Formule: C₁₁H₉ClFeO
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1293-79-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9648b873cfc995bd70a0acbb7d8c42d29ace5158&vid=14adf6256147b7eedcea6a984841077ffa803022&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité