Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
911-10ML
911-10MLEA 170 EUR InStock
911-10ML
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
For use in Sigma Procedure 91C for the demonstration of specific esterase in blood, bone marrow films, tissue touch preparations, cytocentrifuge preparations and paraffin tissue sections.
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 35245-26-2
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité