Aniline ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Aminobenzene, Phenylamine
9110-01EA 204.43 EUR InStock
9110-01
Aniline ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Aniline
Lot analysis on label.
Formule: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6.2 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
NOTE: This product darkens to a reddish-brown colo r on storage. = 250
Assay (C₆H₅NH₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) (at time of packaging) ≤250
Residue after Ignition ≤0.005 %
Chlorobenzene (C₆H₅Cl) ≤0.01 %
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C₆H₅NO₂) Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité