Triéthylamine 99,5, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
M.O.C. Category N
9111-07EA 0 EUR InStock
9111-07
Triéthylamine 99,5, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay ((CH₃CH₂)₃N) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Identification (by IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤ 1 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité