Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de méthylène solution

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue

911490ZAEA 59.3 EUR InStock
911490ZA 911490ZAMP
Bleu de méthylène solution
Bleu de méthylène


Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité