Eau pour nettoyage, stérile
Fournisseur: VWR Chemicals
911660ZTEA 168 EUR InStock
911660ZT
Eau pour nettoyage, stérile
Eau
Sterile water for various uses in cleanrooms, such as cleaning and for diluting sterile chemicals.
  • Sterilised and packaged in a wrapped with Esteripapel® bag
  • Irradiated 8-14 kGy
  • Each bottle contains an irradiation indicator
Available as spray or liquid water.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité