Fast Red Violet LB Base solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
912-10ML
912-10MLEA 194 EUR InStock
912-10ML
Fast Red Violet LB Base solution, Sigma-Aldrich®
Fast Red Violet LB Base solution
Used as a kit component in Procedure 91 for the demonstration of specific esterase activity in peripheral blood smears or paraffin sections.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007780
ADR: 8,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité