Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium carbonate, anhydre ≥99% pour la synthèse

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

91239.320EA 99.3 EUR InStock
91239.320
Potassium carbonate, anhydre ≥99% pour la synthèse
Potassium carbonate


Formule: K₂CO₃
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité