Ammonium dihydrogénophosphate 100 g/L dans l'acide nitrique 1%, ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
91275.154EA 117 EUR InStock
91275.154
Ammonium dihydrogénophosphate 100 g/L dans l'acide nitrique 1%, ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Ammonium dihydrogénophosphate
The VWR® Matrix modifier solutions have especially been developed for use in GF-AAS to eliminate matrix effects. They can be used either diluted or as mixtures.
  • Guaranteed accuracy: ±1%
  • COA incl. up to 70 measured trace impurities in ppm range
VWR® Matrix modifier solutions are produced with high purity metals or salts (≥99,999%) in sub-boiling distilled acids and are supplied with a detailed batch specific certificate of analysis.
Formule: NH₄H₂PO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité