Ammonium nitrate 50 g/L (99,999%), ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Fournisseur: VWR Chemicals
91277.154EA 161 EUR InStock
91277.154
Ammonium nitrate 50 g/L (99,999%), ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Ammonium nitrate
The VWR® Matrix modifier solutions have especially been developed for use in GF-AAS to eliminate matrix effects. They can be used either diluted or as mixtures.
  • Guaranteed accuracy: ±1%
  • COA incl. up to 70 measured trace impurities in ppm range
VWR® Matrix modifier solutions are produced with high purity metals or salts (≥99,999%) in sub-boiling distilled acids and are supplied with a detailed batch specific certificate of analysis.
Formule: NH₄NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité