1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91282-25MG
91282-25MGEA 141 EUR InStock
91282-25MG
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol, Supelco®
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00046377
Numéro CAS: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cf2ade38b7a23099ba463ee5b23fac13606ff36&vid=53a72f08ebd2309ca730389c0bf0cce2708f9232&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité