Palladium matrix modifier 10 g/L dans acide nitrique 15% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
91282.154EA 268 EUR InStock
91282.154
Palladium matrix modifier 10 g/L dans acide nitrique 15% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Palladium matrix modifier
The VWR® Matrix modifier solutions have especially been developed for use in GF-AAS to eliminate matrix effects. They can be used either diluted or as mixtures.
  • Guaranteed accuracy: ±1%
  • COA incl. up to 70 measured trace impurities in ppm range
VWR® Matrix modifier solutions are produced with high purity metals or salts (≥99,999%) in sub-boiling distilled acids and are supplied with a detailed batch specific certificate of analysis.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3264
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité