Multi cation standard 1 for IC, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
91286-100ML
91286-100MLEA 211 EUR InStock
91286-100ML
Multi cation standard 1 for IC, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Ca, 1000 mg/l
K, 200 mg/l
Li, 50 mg/l
Mg, 200 mg/l
Na, 200 mg/l
NH4, 400 mg/l
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité