VWR®, Mixed Anions Standard, 7 components in H₂O
Fournisseur: VWR Chemicals
91295.180EA 200 EUR InStock
91295.180
VWR®, Mixed Anions Standard, 7 components in H₂O
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
7 components: 100 mg/l each of Chlorides (Cl-), Fluorides (F-), Sulphates (SO42-), Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-), Bromides (Br-), Phosphates (PO43-) in H₂O
Certifications: ISO 17025/17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité