VWR®, Mixed Anions Standard, 7 components in H₂O
Fournisseur: VWR Chemicals
91296.180EA 190 EUR InStock
91296.180
VWR®, Mixed Anions Standard, 7 components in H₂O
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
7 components: Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, Sulphates (SO42-) 10ppm in H₂O
Certifications: ISO 17025/17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité