Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) sans inhibiteur, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
91301-500ML
91301-500MLEA 142 EUR InStock
91301-500ML
Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) sans inhibiteur, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point de fusion: −97 °C
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643c93e85935a412aa6ac11f84b1af3fbf6be77&vid=175d5fda117e36ebef4deac0f5e8c24be2056157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité