Potassium permanganate concentré pour une dilution à 0.002 mol (0.01N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
91353.600EA 57 EUR InStock
91353.600
Potassium permanganate concentré pour une dilution à 0.002 mol (0.01N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité