Organic reference standard, (2RS)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, ≥95,0% (qNMR), Supelco®
Fournisseur: Merck
91378-10MG
91378-10MGEA 39.4 EUR InStock
91378-10MG
Organic reference standard, (2RS)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, ≥95,0% (qNMR), Supelco®
Étalons Étalons organiques
Biochemical and physiol actions are 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a polyphenol metabolite detected in biological fluids. This compound belongs to the class of organic compounds known as phenylpropanoic acids. These are compounds with a structure containing a benzene ring conjugated to a propanoic acid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité