Sodium nitrite solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
914-10ML
914-10MLEA 101 EUR InStock
914-10ML
Sodium nitrite solution, Sigma-Aldrich®
Sodium nitrite
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase and Naphthyl Acetate Esterase Procedures, Kits 91C and 91A.
Formule: NaNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité