Tridécanoate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91558-5ML
91558-5MLEA 243 EUR InStock
91558-5ML
Tridécanoate de méthyle, Supelco®
Tridécanoate de méthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.5 °C
Densité: 0.864 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008977
Numéro CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324c85267054efe393f254586ab27221a8e878e3&vid=0536e12a64753d922a72d42f8d10c9fb51d57a19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité