Acétate de 1-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
916-10ML
916-10MLEA 176 EUR InStock
916-10ML
Acétate de 1-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Acétate de 1-naphtyle
Reagent used in the 91A procedure for the demonstration of non-specific esterase activity in leukocytes.
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003922
Numéro CAS: 830-81-9
ADR: 3,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité