Tridodecylmethylammonium chloride, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methyltridodecylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
91661-1G
91661-1GEA 257 EUR InStock
91661-1G
Tridodecylmethylammonium chloride, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tridodecylmethylammonium chloride
Electroactive component in chloride-selective solvent polymeric membrane electrode
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: [CH₃(CH₂)₁₁]₃N(Cl)CH₃
MW: 572,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043303
Numéro CAS: 7173-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da964a7971e4a3b88cd8978149750ec6347b270a&vid=000a3d87683bc47b2cdcbc7784124bf631391312&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité