Tridodecylmethylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methyltridodecylammonium nitrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
91664-1G
91664-1GEA 539 EUR InStock
91664-1G
Tridodecylmethylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tridodecylmethylammonium nitrate
Tridodecylmethylammonium nitrate (TDMAN) is a nitrate ionophore which has good selectivity for nitrate more than chloride.
TDMAN has been used in preparing liquid ion-selective electrode membrane during coulometric analysis of nitrate from fresh water samples.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: [CH₃(CH₂)₁₁]₃N(NO₃)CH₃
MW: 599,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145447
Numéro CAS: 13533-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9a1856c31cffb2772998b837aae76f3416c2687&vid=2bf34bc0185500007b29ace98a0d1cbe0745d4da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité