Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fast Blue BB base 15 mg/ml dans l'acide chlorydrique 4M stabilisé, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

917-10ML
917-10MLEA 183 EUR InStock
917-10ML
Fast Blue BB base 15 mg/ml dans l'acide chlorydrique 4M stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base


Formule: C₁₇H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009091
Numéro CAS: 120-00-3
ADR: 8,II
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité