n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9177.1000EA 167.32 EUR InStock
9177.1000
n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90.6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 0.01 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.2
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.40
at 220 nm max. 0.10
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 197
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité