Organic reference standard, Phloretin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
91897-10MG
91897-10MGEA 71.6 EUR InStock
91897-10MG
Organic reference standard, Phloretin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Major polyphenol found in apple and aglycone of phloridzin.
Reacts with vic-dicarbonyl compounds such as glyoxal and methylglyoxal, preventing cytotoxic conjugation with biological macromolecules.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a96aa544de24fd1692ef06c737cfa95d856290&vid=86a96aa544de24fd1692ef06c737cfa95d856290&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité