Sodium fluorure solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
919-25ML
919-25MLEA 104 EUR InStock
919-25ML
Sodium fluorure solution, Sigma-Aldrich®
Sodium fluorure
For use in inhibiting α-naphthyl acetate reaction on monocytes. Optional reagent in Sigma Esterase Procedure 91A.
Formule: NaF
Densité: 1.005 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité