Ether de pétrole, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® pour la chromatographie en phase gazeuse, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
9200.2500EA 317.26 EUR InStock
9200.2500
Ether de pétrole, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® pour la chromatographie en phase gazeuse, J.T.Baker®
Ether de pétrole
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Water (H2O) max. 0.05 %
Hydrocarbon oil index concentration (as RIVM oil reference standard) max. 0.5 mg/l
Total peaks between n-decane (C10H22) and n-tetracontane (C40H82) max. 0.5 mg/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité