Photoreactive dyes and reagents
Fournisseur: Biotium
92016
92016.EA 304 EUR InStock
92016.
Photoreactive dyes and reagents
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
INA (5-iodonaphthyl-1-azide) is a lipophilic photoreactive probe, which has been used to selectively label membrane-embedded cysteine residues of proteins.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbea1a6ec66b0343583b8ccc0fb1b7bc10e196cb&vid=13ae872bbd0fe05822ca9f17876bc63db9d1fee7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité