Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Sparteine ≥98.0% (par GC), Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

92052-1G
92052-1GEA 140 EUR InStock
92052-1G
(+)-Sparteine ≥98.0% (par GC), Supelco®
(+)-Sparteine


Formule: C₁₅H₂₆N₂
MW: 234,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869353
Numéro CAS: 492-08-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15fe9b41d37abc3bc8139f4a3a8eb0f84dd55e5a&vid=c34dd9e80f8756ae6afb87f0811824ef0e1b723c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité