Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9210-03EA 272.89 EUR InStock
9210-03
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cyclohexanone
Lot analysis on label.
Formule: C₆H₁₀(=O)
Point d'ébullition: 155.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₆H₁₀O) (by GC) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 10
Density (g/mL) at 25°C 0.940 - 0.943
Residue after Evaporation ≤ 0.0500 %
Acidity (meq/g) ≤ 0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.1 %
Identification (by IR) Passes Test
NOTE: Color reported is at time of packaging; material will darken with age.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité