Gel de silice, TECHNICAL agent dessiccant, avec indicateur d'humidité chlorure de cobalt (II) (gel bleu)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
92120.0120EA 0 EUR InStock
92120.0120 92120.9012
Gel de silice, TECHNICAL agent dessiccant, avec indicateur d'humidité chlorure de cobalt (II) (gel bleu)
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point de fusion: 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue granules
Loss on drying (145°C) Max. 2 %
Absorption capacity (100% RH) Min. 30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité