Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), PHOTREX® pour spectrophotométrie, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

Management of Change (MOC) category = N

9222-01EA 115.76 EUR InStock
9222-01
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), PHOTREX® pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
N,N-Diméthylformamide


Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 15
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.05 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 270 nm ≤ 1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 275 nm ≤ 0.30
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 295 nm ≤ 0.10
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 310 nm ≤ 0.05
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 340 nm ≤ 0.01
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm ≤ 0.01
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path, 50-100% T), µm:
2.5 - 3.0; 3.8 - 5.1; 5.2 - 5.5; 10.3 - 11.4; 11.7 - 14.7
Boiling Point (typical)................. 153.0 °C.
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.944

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité