Biotin SE protein labelling kit
Fournisseur: Biotium
92224
92224.EA 683 EUR InStock
92224.
Biotin SE protein labelling kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
This kit contains everything needed to label antibodies or other proteins with biotin succinimidyl ester (biotin SE). Each kit contains reagents for three labelling reactions of up to 1 mg protein per reaction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité