Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
9224-01EA 271.44 EUR InStock
9224-01
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diméthylsulfoxyde
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay ((CH₃)₂SO) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.001
Water (by KF, coulometric) ≤0.1 %
Product Information (not specifications):
Density (g/mL) at 25°C (typical) = 1.092
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité