Chloride ionophore IV, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,5-Bis-[N′-(butyl)thioureido]-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
M-Clarity™ quality level = MQ100
92332-25MG-F
92332-25MG-FEA 541 EUR InStock
92332-25MG-F
Chloride ionophore IV, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Chloride ionophore IV
Formule: C₃₃H₅₀N₄OS₂
MW: 582,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201021
Numéro CAS: 187404-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c99958e5661e410266600b984715f6399e66e1a&vid=453e7aced73e1a492b93f6a4b5342fd794658e72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité