Ether diéthylique, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 1.5 - 3.5%
9237-03EA 556.59 EUR InStock
9237-03
Ether diéthylique, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Ether diéthylique
For high performance liquid chromatography. UV cutoff 220 nm. Packaged under nitrogen.
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 231 nm ≤0.4
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤220
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Preservative (C₂H₅OH) 1.5 - 3.5 %
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (H₂O)(by coulometry) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité