Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Conditionné sous azote
92497.320EA 282.8 EUR InStock
92497.320
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS pour LC-MS
Acétonitrile
VWR® PFAS grade LC-MS solvents undergo a rigorous use test to ensure suitability for analysis of poly- and perfluoroalkyl substances resulting in an ultra low background of PFAS analytes. Using complementary methods a broad range of PFAS analytes are quantified to their detection limits by LC-MS.
  • Specifically tested for PFAS analysis
  • Ultra low background solvent for LC-MS analysis of PFAS (poly- and perfluoroalkyl substances)
Formule: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.9%
Water max. 0.005%
Evaporation Residue max. 0.0001%
Acidity [meq/g] max. 0.0005
Alkalinity [meq/g] max. 0.00006
Gradient use test (205 nm) max. 0.002 AU
Gradient use test (254 nm) max. 0.0005 AU
Baseline drift (205 nm) max. 0.02 AU
Fluorescence (as quinine; 254 nm) max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine; 365 nm) max. 1 ppb
UV transmission (190 nm) min. 18%
UV transmission (193 nm) min. 50%
UV transmission (197 nm) min. 80%
UV transmission (215 nm) min. 95%
UV transmission (230-400 nm) min. 99%
Ag (Silver) max. 10 ppb
Al (Aluminium) max. 25 ppb
Ca (Calcium) max. 25 ppb
Cu (Copper) max. 10 ppb
Fe (Iron) max. 10 ppb
K (Potassium) max. 10 ppb
Mg (Magnesium) max. 10 ppb
Mn (Manganese) max. 10 ppb
Na (Sodium) max. 50 ppb
Ni (Nickel) max. 10 ppb
Pb (Lead) max. 10 ppb
Zn (Zinc) max. 10 ppb
Suitability for PFAS analysis passes test
Suitability for LC-MS passes test
manufactured and filled under nitrogen
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 2,5 L 92497.320P
Promotion
Valable jusque au 31/07/2025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité