Ammonium acétate 5mM dans l'eau, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS éluant, pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
92500.290EA 152.6 EUR InStock
92500.290
Ammonium acétate 5mM dans l'eau, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS éluant, pour LC-MS
Ammonium acétate
VWR® PFAS grade LC-MS solvents undergo a rigorous use test to ensure suitability for analysis of poly- and perfluoroalkyl substances resulting in an ultra low background of PFAS analytes. Using complementary methods a broad range of PFAS analytes are quantified to their detection limits by LC-MS.
  • Specifically tested for PFAS analysis
  • Ultra low background solvent for LC-MS analysis of PFAS (poly- and perfluoroalkyl substances)
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Point de fusion: 114
Point d'éclair: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 4.75 - 5.25 mM
Ca (Calcium) max. 0.2 ppm
K (Potassium) max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.2 ppm
Na (Sodium) max. 0.5 ppm
Suitability for PFAS analysis passes test
manufactured and filled under nitrogen
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité