Selenium reagent mixture for the determination of nitrogen acc. to Wieninger
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Wieninger's reagent
92504.290EA 105 EUR InStock
92504.290
Selenium reagent mixture for the determination of nitrogen acc. to Wieninger
Selenium reagent mixture
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Na2SO4 (sodium sulfate) 97.00%
CuSO4 (copper sulfate) 1.50%
Se (selenium) 1.50%
Application test (total nitrogen) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité