Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique

Fournisseur: VWR Chemicals

92511.600EA 25.3 EUR InStock
92511.600
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Acide oxalique
This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.


Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (after dilution to 1000 ml) c(C2H2O4) = 0.005 mol/l ± 2% (20°C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité