Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métaarsénite 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM, CRM (matériau de référence certifié selon ISO 17034) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

92513.290EA 68 EUR InStock
92513.290
Sodium métaarsénite 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM, CRM (matériau de référence certifié selon ISO 17034) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Sodium métaarsénite
This CRM is intended for:
Calibration of classical volumetric analysis
Validation of analytical methods
Preparation of “working reference samples”
Detection limit and linearity studies


Formule: NaAsO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003472
Numéro CAS: 7784-46-5
EINECS: 232-070-5
ONU: 1686
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité