Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ether diéthylique 99,0 Stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® Organic_Residue_Analysis, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane

Stabilization: EtOH
Inert_Gas_filled

9259-03EA 0 EUR InStock
9259-03
Ether diéthylique 99,0 Stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® Organic_Residue_Analysis, J.T.Baker®
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 35
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3 I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.0 %
Diethyl Ether Interferences - Suitability for U.S. EPA Method 8151A Passes Test
Color (APHA) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..