5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (par GC) pour spectroscopie ESR, Supelco®
Fournisseur: Merck
92688-100MG
92688-100MGEA 113 EUR InStock
92688-100MG
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (par GC) pour spectroscopie ESR, Supelco®
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide is a reagent generally used either as a free-radical spin-trapping agent, or electrophilic component during the synthesis of pyrrolidine derivatives. It may also be considered as 1,3-dipole in cycloaddition processes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005279
Numéro CAS: 3317-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=155526bc7d4aa23dc750bc3bd0d3568f4c40150f&vid=fe2b07de9aeb1abeb7eaa6c2b53efd403928df27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité