Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M dans le methanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
92732-10X1ML
92732-10X1MLEA 279 EUR InStock
92732-10X1ML
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M dans le methanol, Supelco®
Trimethylsulphonium Hydroxide
Reagent for the methylation of nucleophiles such as carboxylic acids, alcohols, thiols, N-heterocycles. Rapid derivatisation of acids for GC by pre-column transesterification of glycerides.
  • Ideal for GC derivatisation
Formule: C₃H₁₀OS
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00216756
Numéro CAS: 17287-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45110d600e67ef496fb00e1831f3a2a653788687&vid=6eaf8ccfc5f9b8ac4a883429e599e19af1de4b02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration ~0,25 M in methanol
Storage temperature 2 - 8 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité